Print…
Trimethylaluminium 2 mol/l em hexano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Trimethylaluminum
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
268569-100ML 268569-800ML
SIAL268569-100MLEA 157 EUR
SIAL268569-100ML SIAL268569-800ML
Trimethylaluminium 2 mol/l em hexano, Sigma-Aldrich®
Trimethylaluminium
Fórmula: C₃H₉Al
Número MDL : MFCD00008252
Número CAS: 75-24-1
EINECS: 200-853-0
UN: 3399
ADR: 4.3,I