Print…
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
246034-100G 246034-500G
SIAL246034-100GEA 112 EUR
SIAL246034-100G SIAL246034-500G
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Benzyltrimethylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₀H₁₇NO
Número MDL : MFCD00008281
Número CAS: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN: 3267
ADR: 8,II