Print…
Nitrito de terc-butilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
235385-100ML 235385-25ML
SIAL235385-100MLEA 70.5 EUR
SIAL235385-100ML SIAL235385-25ML
Nitrito de terc-butilo, Sigma-Aldrich®
Nitrito de terc-butilo
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Número MDL : MFCD00002055
Número CAS: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3 II