Print…
Tetrabutylammonium fluoride 1 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
216143-100ML 216143-500ML 216143-5ML
SIAL216143-100MLEA 137 EUR
SIAL216143-100ML SIAL216143-500ML SIAL216143-5ML
Tetrabutylammonium fluoride 1 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium fluoride
Fórmula: C₁₆H₃₆FN
Peso Molecular: 261.47 g/mol
Densidade: 0.903
Número MDL : MFCD00011747
Número CAS: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN: 2924
ADR: 3 II