Print…
Nitrito de terc-butilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
20370-100ML-F 20370-500ML-F
SIAL20370-100ML-FEA 72.2 EUR
SIAL20370-100ML-F SIAL20370-500ML-F
Nitrito de terc-butilo, Sigma-Aldrich®
Nitrito de terc-butilo
Fórmula: C₄H₉NO₂
Número MDL : MFCD00002055
Número CAS: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3,II