Print…
Trimethylaluminium 2 mol/l em tolueno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Trimethylaluminum
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
198048-100ML 198048-1L 198048-800ML 198048-8L
SIAL198048-100MLEA 113 EUR
SIAL198048-100ML SIAL198048-1L SIAL198048-800ML SIAL198048-8L
Trimethylaluminium 2 mol/l em tolueno, Sigma-Aldrich®
Trimethylaluminium
Fórmula: C₃H₉Al
Número MDL : MFCD00008252
Número CAS: 75-24-1
EINECS: 200-853-0
UN: 3399
ADR: 4.3,I