Print…
Triethylaluminium 25% em tolueno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Triethylaluminum
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
192708-100G 192708-700G
SIAL192708-100GEA 125 EUR
SIAL192708-100G SIAL192708-700G
Triethylaluminium 25% em tolueno, Sigma-Aldrich®
Triethylaluminium
Fórmula: C₆H₁₅Al
Número MDL : MFCD00009015
Número CAS: 97-93-8
EINECS: 202-619-3
UN: 3394
ADR: 4.2,I