Print…
4-Methoxyphenethylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
187305-100G 187305-25G
SIAL187305-100GEA 325 EUR
SIAL187305-100G SIAL187305-25G
4-Methoxyphenethylamine, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyphenethylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO
Número MDL : MFCD00008192
Número CAS: 55-81-2
EINECS: 200-245-5