Print…
2-Methoxypropene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Methoxy-1-propene, Isopropenyl methyl ether, 2-Methoxyprop-1-ene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
174645-250G 174645-50G
SIAL174645-250GEA 197 EUR
SIAL174645-250G SIAL174645-50G
2-Methoxypropene, Sigma-Aldrich®
2-Methoxypropene
Fórmula: C₄H₈O
Número MDL : MFCD00014929
Número CAS: 116-11-0
EINECS: 204-125-3
UN: 1993
ADR: 3,I