Print…
Boc-Pro-OH, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, N-Boc-L-proline, N-α-t-Boc-L-Proline, BOC-L-Proline, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
15490-100G 15490-25G 15490-5G
SIAL15490-100GEA 372 EUR
SIAL15490-100G SIAL15490-25G SIAL15490-5G
Boc-Pro-OH, Sigma-Aldrich®
Boc-Pro-OH
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₄
Peso Molecular: 215.25 g/mol
Número MDL : MFCD00037324
Número CAS: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3