Print…
4-Methylphenethylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(p-Tolyl)ethylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
132020-1G 132020-5G
SIAL132020-1GEA 34.5 EUR
SIAL132020-1G SIAL132020-5G
4-Methylphenethylamine, Sigma-Aldrich®
4-Methylphenethylamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Peso Molecular: 135,21
Número MDL : MFCD00008195
Número CAS: 3261-62-9
EINECS: 221-865-2