Print…
Boc-Pro-OH
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
Sinônimos: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, N-Boc-L-proline, N-α-t-Boc-L-Proline, BOC-L-Proline, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
8.53003.0100 8.53003.0025
04-12-0010-100EA 115 EUR
04-12-0010-100 04-12-0010-25
Boc-Pro-OH
Boc-Pro-OH
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₄
Peso Molecular: 215.25 g/mol
Número MDL : MFCD00037324
Número CAS: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3