Print…
2-Chloroethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20265.0100 8.20265.0250
8.20265.0100EA 36.2 EUR
8.20265.0100 8.20265.0250
2-Chloroethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethylammonium chloride
Fórmula: C₂H₇Cl₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012887
Número CAS: 870-24-6
EINECS: 212-793-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Solubility 5666 g/l (20 °C)
Melting Point 143 - 146 °C
Molar Mass 115.99 g/mol
Bulk Density 750 - 850 kg/m3
pH 2 - 3 (5666 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 2-Chloroethylamine hydrochloride, ß-Aminoethyl chloride hydrochloride
Hill Formula C2H7Cl2N
Chemical Formula ClCH2CH2NH2 * HCl