Print…
Ethanolamine hydrochloride
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20063.0100 8.20063.0500
8.20063.0100EA 37.5 EUR
8.20063.0100 8.20063.0500
Ethanolamine hydrochloride
Ethanolamine hydrochloride
Fórmula: C₂H₈ClNO
Número MDL : MFCD00012892
Número CAS: 2002-24-6
EINECS: 217-900-6
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 80 - 84 °C
Molar Mass 97.54 g/mol