Print…
Ácido 2,5-Dimetilbenzoico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
160330100 160330500
ACRO160330100EA 52.5 EUR
ACRO160330100 ACRO160330500
Ácido 2,5-Dimetilbenzoico 98%
Ácido 2,5-Dimetilbenzoico
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 268 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 131…135 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002482
Número CAS: 610-72-0
EINECS: 210-235-2
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 135 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %