2,4-Dimethylbenzoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10589.09
A10589.18
A10589.09EA
44.3
EUR
A10589.09
A10589.18
2,4-Dimethylbenzoic acid 97%
2,4-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 611-01-8
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 154°(309°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 267°/727mm
Beilstein Reference: 971589
MDL No.: MFCD00002480
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 267 °C (727 mmHg) Ponto de Fusão: 124…126 °C Ponto de Inflamação: 154 °C (309 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002480 Número CAS: 611-01-8 EINECS: 210-246-2 |