Print…
2,4-Dimethylbenzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
160320100 160320500
ACRO160320100EA 40.8 EUR
ACRO160320100 ACRO160320500
2,4-Dimethylbenzoic acid 98%
2,4-Dimethylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 267 °C (727 mmHg)
Ponto de Fusão: 123…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002480
Número CAS: 611-01-8
EINECS: 210-246-2
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 127 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %