2,3-Dimethylbenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10383.06
A10383.14
A10383.22
A10383.06EA
53.8
EUR
A10383.06
A10383.14
A10383.22
2,3-Dimethylbenzoic acid ≥98%
2,3-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 603-79-2
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Odour: Odourless
Melting Point: 143-147°
Beilstein Reference: 971590
MDL No.: MFCD00002479
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 282 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 143…147 °C Densidade: 1,283 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002479 Número CAS: 603-79-2 EINECS: 210-058-0 |