Print…
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
10010219-5 10010219-10 10010219-50
CAYM10010219-5EA 59.8 EUR
CAYM10010219-5 CAYM10010219-10 CAYM10010219-50
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Fórmula: C₁₆H₁₃NO₃S
Número MDL : MFCD00003998
Número CAS: 82-76-8
EINECS: 201-438-7