(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 99%, ee 99%, ChiPros®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 66399-30-2
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5020
Melting Point: -30°
Boiling Point: 76°/22mm
Beilstein Reference: 6791614
Optical Rotation: -33° (neat)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD03092999
Fórmula:
C₈H₁₀FN Ponto de ebulição: 76 °C (22 mmHg) Ponto de Fusão: –30 °C Densidade: 1,030 Ponto de Inflamação: 68 °C (154 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03092999 Número CAS: 66399-30-2 UN: 2735 ADR: 8,III |