2-(Methylthio)phenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L17456.03
L17456.06
L17456.03EA
29.9
EUR
L17456.03
L17456.06
2-(Methylthio)phenylboronic acid ≥98%
2-(Methylthio)phenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 168618-42-6
Molecular Formula: C7H9BO2S
Formula Weight: 168.02
Melting Point: ca 160°
Beilstein Reference: 8309529
Fórmula:
C₇H₉BO₂S Ponto de Fusão: ∼ 160 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318165 Número CAS: 168618-42-6 |