Print…
(S)-(-)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-amine, (S)-(-)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
L16324.06 L16324.14 L16324.03
L16324.06EA 103 EUR
L16324.06 L16324.14 L16324.03
(S)-(-)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine
Purity: 99+% CAS No.: 82796-69-8 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5335 Melting Point: 5° Boiling Point: 66°/0.38mm Optical Rotation: -27° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00671656
Fórmula: C₉H₁₃NO
Ponto de ebulição: 66 °C (0,38 mmHg)
Ponto de Fusão: 5 °C
Densidade: 1,023
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671656
Número CAS: 82796-69-8
UN: 2735
ADR: 8,III