Print…
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
L16322.06 L16322.14 L16322.03
L16322.06EA 82.6 EUR
L16322.06 L16322.14 L16322.03
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
Purity: 99+% CAS No.: 41851-59-6 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Refractive Index: 1.5330 Melting Point: -20° Boiling Point: 65°/0.38mm Beilstein Reference: 3196456 Optical Rotation: -34° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00671660
Fórmula: C₉H₁₃NO
Ponto de ebulição: 65 °C (0,38 mmHg)
Ponto de Fusão: < –20 °C
Densidade: 1,020
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671660
Número CAS: 41851-59-6
UN: 2735
ADR: 8,III