(R)-(+)-α-Ethylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(R)-1-Phenylpropan-1-amine, (R)-(+)-1-Phenylpropylamine
L16319.06
L16319.14
L16319.03
L16319.06EA
69.7
EUR
L16319.06
L16319.14
L16319.03
(R)-(+)-α-Ethylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-α-Ethylbenzylamine
Purity: 99+%
CAS No.: 3082-64-2
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Amine-like
Melting Point: -69°
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 3029904
Optical Rotation: +20° (neat)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00083057
Fórmula:
C₉H₁₃N Ponto de ebulição: 205 °C Ponto de Fusão: –69 °C Densidade: 0,930 Ponto de Inflamação: 77 °C (170 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00083057 Número CAS: 3082-64-2 UN: 2735 ADR: 8,III |