Nitrito de terc-butilo tech. 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 90%
CAS No.: 540-80-7
Molecular Formula: (CH3)3CONO
Formula Weight: 103.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -23°(-9°F)
Refractive Index: 1.3690
Odour: Sweet
Boiling Point: 61-63°
Beilstein Reference: 1209339
Merck Reference: 14,1583
UN No.: 2351
MDL No.: MFCD00002055
Fórmula:
C₄H₉NO₂ Ponto de ebulição: 61…63 °C Densidade: 0,867 Ponto de Inflamação: –23 °C (–9 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002055 Número CAS: 540-80-7 EINECS: 208-757-0 UN: 2351 ADR: 3,II Merck Index: 14,1583 |