3-Formyl-2-thiopheneboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L15196.03
L15196.06
L15196.03EA
182
EUR
L15196.03
L15196.06
3-Formyl-2-thiopheneboronic acid ≥97%
3-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 17303-83-2
Molecular Formula: C5H5BO3S
Formula Weight: 155.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 180° dec.
Beilstein Reference: 4387740
MDL No.: MFCD01075679
Fórmula:
C₅H₅BO₃S Ponto de Fusão: ∼ 180 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD01075679 Número CAS: 17303-83-2 |