2-Formyl-3-thiopheneboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L15195.03
L15195.06
L15195.03EA
71
EUR
L15195.03
L15195.06
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid ≥97%
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4347-31-3
Molecular Formula: C5H5BO3S
Formula Weight: 155.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 4393584
MDL No.: MFCD01075678
Fórmula:
C₅H₅BO₃S Ponto de Fusão: ∼ 200 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD01075678 Número CAS: 4347-31-3 |