trans,trans-Farnesol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
L14348.03
L14348.06
L14348.14
L14348.03EA
50
EUR
L14348.03
L14348.06
L14348.14
trans,trans-Farnesol ≥97%
trans,trans-Farnesol
Purity: 97%
CAS No.: 106-28-5
Molecular Formula: C15H26O
Formula Weight: 222.37
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 137°/3mm
Beilstein Reference: 1723039
Merck Reference: 14,3937
MDL No.: MFCD00002918
Fórmula:
C₁₅H₂₆O Ponto de ebulição: 137 °C (3 mmHg) Densidade: 0,886 Ponto de Inflamação: 96 °C (204 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002918 Número CAS: 106-28-5 EINECS: 225-004-1 Merck Index: 14,3937 |