Ethanolamine hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Aminoethanol hydrochloride, 2-Hydroxyethylammonium Chloride, Monoethanolamine Hydrochloride, 2-Aminoethan-1-ol hydrochloride
L14322.22
L14322.36
L14322.22EA
35.1
EUR
L14322.22
L14322.36
Ethanolamine hydrochloride ≥98%
Ethanolamine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 2002-24-6
Molecular Formula: HOCH2CH2NH2.HCl
Formula Weight: 97.55
Melting Point: 83-86°
Beilstein Reference: 3542892
Merck Reference: 14,3727
MDL No.: MFCD00012892
Fórmula:
C₂H₈ClNO Ponto de Fusão: 83…86 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012892 Número CAS: 2002-24-6 EINECS: 217-900-6 Merck Index: 14,3727 |