Print…
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L14082.06 L14082.14
L14082.06EA 119 EUR
L14082.06 L14082.14
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin ≥98%
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin
Fórmula: C₁₄H₁₄O₂
Ponto de Fusão: 148…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064255
Número CAS: 2325-10-2
Merck Index: 14,4777