Isopentyl nitrite (mixed isomers ) 97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Isoamyl nitrite
Estabilização:
0.2% (anhy) Estabilizado com carbonato de sódio (Na₂CO₃)
L13909.AC
L13909.AE
L13909.AP
L13909.ACEA
29.4
EUR
L13909.AC
L13909.AE
L13909.AP
Isopentyl nitrite (mixed isomers ) 97% estabilizada
Isopentyl nitrite (mixed isomers )
Stabilized with 0.2% anhyd. sodium carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 110-46-3
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2ONO
Formula Weight: 117.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.3870
Odour: Sweet
Boiling Point: 95-100°
Beilstein Reference: 969510
Merck Reference: 14,5123
UN No.: 1113
MDL No.: MFCD00002057
Fórmula:
C₅H₁₁NO₂ Peso Molecular: 117.15 g/mol Ponto de ebulição: 95…100 °C Densidade: 0.875 Ponto de Inflamação: –20 °C (–4 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002057 Número CAS: 110-46-3 EINECS: 203-770-8 UN: 1113 ADR: 3 II Merck Index: 14,5123 |