1-Butyl-2-thiourea ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Butylthiourea
L09654.09
L09654.04
L09654.09EA
295
EUR
L09654.09
L09654.04
1-Butyl-2-thiourea ≥98%
1-Butyl-2-thiourea
Purity: 98%
CAS No.: 1516-32-1
Molecular Formula: C5H12N2S
Formula Weight: 132.23
Odour: Odourless
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 1744779
MDL No.: MFCD00022173
Fórmula:
C₅H₁₂N₂S Ponto de Fusão: 76…79 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00022173 Número CAS: 1516-32-1 EINECS: 216-165-9 |