β-Phenylpropiophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
beta-Phenylpropiophenone, 1,3-Diphenyl-1-propanone
L09173.09
L09173.18
L09173.09EA
120
EUR
L09173.09
L09173.18
β-Phenylpropiophenone ≥98%
β-Phenylpropiophenone
Purity: 98%
CAS No.: 1083-30-3
Molecular Formula: C15H14O
Formula Weight: 210.28
Melting Point: 68-73°
Beilstein Reference: 1910661
Fórmula:
C₁₅H₁₄O Ponto de Fusão: 68…73 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039563 Número CAS: 1083-30-3 |