ε-Caprolactama ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L06999.22
L06999.36
L06999.0E
L06999.22EA
26.3
EUR
L06999.22
L06999.36
L06999.0E
ε-Caprolactama ≥99%
ε-Caprolactama
Purity: 99%
CAS No.: 105-60-2
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Flash Point: 152°(305°F)
pH: 7-8.5
Melting Point: 68-72°
Boiling Point: 270°
Beilstein Reference: 106934
Merck Reference: 14,1761
MDL No.: MFCD00006936
Fórmula:
C₆H₁₁NO Ponto de ebulição: 270 °C Ponto de Fusão: 68…72 °C Densidade: 1,01 Ponto de Inflamação: 152 °C (305 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006936 Número CAS: 105-60-2 EINECS: 203-313-2 Merck Index: 14,1761 |