Print…
1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluorophenoxy-ethylbromide
H52403.03 H52403.06
H52403.03EA 137 EUR
H52403.03 H52403.06
1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene ≥97%
1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene
Purity: 97+% CAS No.: 332-48-9 Molecular Formula: C8H8BrFO Formula Weight: 219.05 MDL No.: MFCD00044739
Fórmula: C₈H₈BrFO
Peso Molecular: 219.05 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044739
Número CAS: 332-48-9