Print…
4-Methoxybenzamidoxime ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Hydroxy-4-methoxy-benzamidine
H52141.03 H52141.06
H52141.03EA 88 EUR
H52141.03 H52141.06
4-Methoxybenzamidoxime ≥97%
4-Methoxybenzamidoxime
Purity: 97% CAS No.: 5373-87-5 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 MDL No.: MFCD05664434
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00816993
Número CAS: 5373-87-5