Print…
Cloreto de zinco 0.7 M em THF
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
H32962.AE H32962.AP
H32962.AEEA 140 EUR
H32962.AE H32962.AP
Cloreto de zinco 0.7 M em THF
Cloreto de zinco
CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.29 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00011295
Fórmula: ZnCl₂
Peso Molecular: 136.3 g/mol
Ponto de ebulição: 732
Ponto de Fusão: 283
Densidade: 0.948
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011295
Número CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 13,10185