5-Formyl-2-thiopheneboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
H29289.06
H29289.03
H29289.06EA
304
EUR
H29289.06
H29289.03
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid ≥97%
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4347-33-5
Molecular Formula: C5H5BO3S
Formula Weight: 155.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 124° dec.
MDL No.: MFCD02093666
Fórmula:
C₅H₅BO₃S Ponto de Fusão: ∼ 124 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD02093666 Número CAS: 4347-33-5 |