(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27834.03
H27834.06
H27834.03EA
45
EUR
H27834.03
H27834.06
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 99%
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Purity: 99%
CAS No.: 23364-44-5
Molecular Formula: C14H15NO
Formula Weight: 213.28
Melting Point: 141-143°
Optical Rotation: +6.9° (c=0.6 in ethanol)
Fórmula:
C₁₄H₁₅NO Ponto de Fusão: 141…143 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00074959 Número CAS: 23364-44-5 |