Cyclopentanone oxime ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B24961.14
B24961.22
B24961.14EA
60.2
EUR
B24961.14
B24961.22
Cyclopentanone oxime ≥97%
Cyclopentanone oxime
Purity: 97%
CAS No.: 1192-28-5
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 92°(198°F)
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 196°
MDL No.: MFCD00001420
Fórmula:
C₅H₉NO Ponto de ebulição: 196 °C Ponto de Fusão: 54…58 °C Ponto de Inflamação: 92 °C (198 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001420 Número CAS: 1192-28-5 EINECS: 214-749-8 |