5-Methyl-2-thiopheneboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23138.03
B23138.06
B23138.03EA
48.9
EUR
B23138.03
B23138.06
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid ≥98%
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 162607-20-7
Molecular Formula: C5H7BO2S
Formula Weight: 142.01
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 7019569
MDL No.: MFCD01318166
Fórmula:
C₅H₇BO₂S Ponto de Fusão: ∼ 160 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD01318166 Número CAS: 162607-20-7 |