1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid (mixture of cis and trans isomers) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
B23125.22
B23125.36
B23125.22EA
56.3
EUR
B23125.22
B23125.36
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid (mixture of cis and trans isomers) ≥98%
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid (mixture of cis and trans isomers)
Purity: 98%
CAS No.: 1076-97-7
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 235°(455°F)
Melting Point:
Fórmula:
C₈H₁₂O₄ Peso Molecular: 172.18 g/mol Ponto de Inflamação: 235 °C (455 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001465 Número CAS: 1076-97-7 EINECS: 214-068-6 |