Benzo[b]thiophene-2-boronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22835.03
B22835.06
B22835.14
B22835.03EA
39.3
EUR
B22835.03
B22835.06
B22835.14
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid ≥98%
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 98437-23-1
Molecular Formula: C8H7BO2S
Formula Weight: 178.02
Melting Point: ca 255°
Beilstein Reference: 1637924
Fórmula:
C₈H₇BO₂S Ponto de Fusão: ∼ 255 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01075674 Número CAS: 98437-23-1 |