Print…
Desyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-2-phenylacetophenone
B21778.06 B21778.14 B21778.22
B21778.06EA 40.4 EUR
B21778.06 B21778.14 B21778.22
Desyl chloride ≥98%
Desyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 447-31-4 Molecular Formula: C14H11ClO Formula Weight: 230.69 Melting Point: 64-69° Beilstein Reference: 744474 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000858
Fórmula: C₁₄H₁₁ClO
Peso Molecular: 230.69 g/mol
Ponto de Fusão: 64…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000858
Número CAS: 447-31-4
EINECS: 207-181-7
UN: 3261