N-(2-Aminoethyl)morpholine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-(2-Aminoethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanamine
B21365.0B
B21365.18
B21365.30
B21365.0BEA
1580
EUR
B21365.0B
B21365.18
B21365.30
N-(2-Aminoethyl)morpholine ≥98%
N-(2-Aminoethyl)morpholine
Purity: 98+%
CAS No.: 2038-03-1
Molecular Formula: C6H14N2O
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4760
Odour: Amine-like
pH: 12
Melting Point: 23-25°
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 104378
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00006182
Fórmula:
C₆H₁₄N₂O Ponto de ebulição: 200…203 °C Ponto de Fusão: 23…25 °C Densidade: 0,999 Ponto de Inflamação: 86 °C (186 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006182 Número CAS: 2038-03-1 EINECS: 218-011-6 UN: 2923 ADR: 8,II |