Print…
1,3-Dicyclohexylurea ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B20805.14 B20805.22 B20805.36
B20805.14EA 56.5 EUR
B20805.14 B20805.22 B20805.36
1,3-Dicyclohexylurea ≥98%
1,3-Dicyclohexylurea
Purity: 98% CAS No.: 2387-23-7 Molecular Formula: C13H24N2O Formula Weight: 224.35 Melting Point: 230-233° MDL No.: MFCD00003829
Fórmula: C₁₃H₂₄N₂O
Ponto de Fusão: 230…233 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003829
Número CAS: 2387-23-7
EINECS: 219-213-7