Print…
3-Ethoxy-2-thenoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20296.03 B20296.06 B20296.14
B20296.03EA 77 EUR
B20296.03 B20296.06 B20296.14
3-Ethoxy-2-thenoic acid ≥97%
3-Ethoxy-2-thenoic acid
Purity: 97% CAS No.: 139926-23-1 Molecular Formula: C7H8O3S Formula Weight: 172.20 Melting Point: 121-123° MDL No.: MFCD00205205
Fórmula: C₇H₈O₃S
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00205205
Número CAS: 139926-23-1