Farnesol (mixture of isomers) 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 96%
CAS No.: 4602-84-0
Molecular Formula: C15H26O
Formula Weight: 222.37
Flash Point: 146°(295°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Pleasant
Boiling Point: 159-160°/10mm
Beilstein Reference: 1763926
Merck Reference: 14,3937
MDL No.: MFCD00002918
Fórmula:
C₁₅H₂₆O Ponto de ebulição: 159…160 °C (10 mmHg) Densidade: 0,887 Ponto de Inflamação: 146 °C (295 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002918 Número CAS: 4602-84-0 EINECS: 225-004-1 Merck Index: 14,3937 |