3-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19194.06
A19194.14
A19194.22
A19194.06EA
45.8
EUR
A19194.06
A19194.14
A19194.22
3-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
3-Methyl-2-thenoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 23806-24-8
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 144-149°
Beilstein Reference: 116184
Fórmula:
C₆H₆O₂S Ponto de Fusão: 144…149 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005438 Número CAS: 23806-24-8 EINECS: 245-894-5 |