4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18540.03
A18540.06
A18540.14
A18540.03EA
29.6
EUR
A18540.03
A18540.06
A18540.14
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 876-02-8
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 107-109°
Boiling Point: 175°/1mm
MDL No.: MFCD00002231
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 175 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: 107…109 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002231 Número CAS: 876-02-8 EINECS: 212-880-5 |